Drukuj
Indole-2-acetic acid 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR6306-1G OR6306-5G
APOSOR6306-1GEA 986 PLN
APOSOR6306-1G APOSOR6306-5G
Indole-2-acetic acid 97%
Indole-2-acetic acid
Formuła: C₁₀H₉NO₂
MW: 175.1840 g/mol
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00957069
Numer CAS: 32588-36-6