Drukuj
Benzofuran-2-carboxylic acid 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: Benzo[b]furan-2-carboxylic acid
OR6305-100G OR6305-25G OR6305-5G
APOSOR6305-100GEA 2870 PLN
APOSOR6305-100G APOSOR6305-25G APOSOR6305-5G
Benzofuran-2-carboxylic acid 98%
Benzofuran-2-carboxylic acid
Formuła: C₉H₆O₃
MW: 162.15 g/mol
Temp. topnienia: 193…196 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00005848
Numer CAS: 496-41-3