Drukuj
3-Amino-5-bromobenzonitrile 99%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 5-Amino-3-bromobenzonitrile
OR63032-1G OR63032-5G OR63032-10G
APOSOR63032-1GEA 131 PLN
APOSOR63032-1G APOSOR63032-5G APOSOR63032-10G
3-Amino-5-bromobenzonitrile 99%
3-Amino-5-bromobenzonitrile
Formuła: C₇H₅BrN₂
Temp. topnienia: 124…125 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD11109874
Numer CAS: 49674-16-0
Jednostka: 3439
ADR: 6.1,III