Drukuj
3-Chloro-6-methylpyridazine-4-carboxylic acid 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR6303-1G OR6303-5G
APOSOR6303-1GEA 1790 PLN
APOSOR6303-1G APOSOR6303-5G
3-Chloro-6-methylpyridazine-4-carboxylic acid 97%
3-Chloro-6-methylpyridazine-4-carboxylic acid
Formuła: C₆H₅ClN₂O₂
Temp. topnienia: 165…167 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD08235214
Numer CAS: 914637-40-4