Drukuj
Methyl-4-ethynylbenzoate 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: Methyl 4-ethynylbenzoate
OR63024-1G OR63024-25G OR63024-5G
APOSOR63024-1GEA 110 PLN
APOSOR63024-1G APOSOR63024-25G APOSOR63024-5G
Methyl-4-ethynylbenzoate 98%
Methyl-4-ethynylbenzoate
Formuła: C₁₀H₈O₂
Temp. topnienia: 92…95 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00168820
Numer CAS: 3034-86-4