Drukuj
Bezwodnik 3-nitroftalowy 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR63021-100G OR63021-250G OR63021-25G
APOSOR63021-100GEA 218 PLN
APOSOR63021-100G APOSOR63021-250G APOSOR63021-25G
Bezwodnik 3-nitroftalowy 98%
Bezwodnik 3-nitroftalowy
Formuła: C₈H₃NO₅
MW: 193.12 g/mol
Temp. topnienia: 163…165 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00005921
Numer CAS: 641-70-3
Numer WE (dawny EINECS): 211-373-6