Drukuj
4,5-Dimethylthiophene-2-carboxaldehyde
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR63020-1G OR63020-25G OR63020-5G
APOSOR63020-1GEA 836 PLN
APOSOR63020-1G APOSOR63020-25G APOSOR63020-5G
4,5-Dimethylthiophene-2-carboxaldehyde
4,5-Dimethylthiophene-2-carboxaldehyde
Formuła: C₇H₈OS
Temp. Wrzenia: 82…85 °C
Gęstość: 1,179 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: >110 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD02093897
Numer CAS: 5928-48-3