Drukuj
6-Methyl-3-oxo-2,3-dihydropyridazine-4-carboxylic acid 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 2,3-Dihydro-6-methyl-3-oxopyridazine-4-carboxylic acid
OR6302-1G OR6302-250MG OR6302-5G
APOSOR6302-1GEA 537 PLN
APOSOR6302-1G APOSOR6302-250MG APOSOR6302-5G
6-Methyl-3-oxo-2,3-dihydropyridazine-4-carboxylic acid 97%
6-Methyl-3-oxo-2,3-dihydropyridazine-4-carboxylic acid
Formuła: C₆H₆N₂O₃
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD08235213
Numer CAS: 74557-73-6