Drukuj
6-Morpholin-4-ylpyridazine-3-carboxylic acid 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 6-Morpholinopyridazine-3-carboxylic acid
OR6299-1G OR6299-250MG
APOSOR6299-1GEA 1680 PLN
APOSOR6299-1G APOSOR6299-250MG
6-Morpholin-4-ylpyridazine-3-carboxylic acid 97%
6-Morpholin-4-ylpyridazine-3-carboxylic acid
Formuła: C₉H₁₁N₃O₃
Temp. topnienia: 203 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD08235211
Numer CAS: 914637-36-8