Drukuj
6-Chloropyridazine-3-carboxylic acid 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR6298-5G OR6298-1G OR6298-500MG OR6298-10G
APOSOR6298-5GEA 327 PLN
APOSOR6298-5G APOSOR6298-1G APOSOR6298-500MG APOSOR6298-10G
6-Chloropyridazine-3-carboxylic acid 97%
6-Chloropyridazine-3-carboxylic acid
Formuła: C₅H₃ClN₂O₂
Temp. topnienia: 145…148 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00160464
Numer CAS: 5096-73-1