Drukuj
4,6-Dichloro-o-toluidine 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 2,4-Dichloro-6-methylaniline
OR6295-1G OR6295-25G OR6295-5G
APOSOR6295-1GEA 110 PLN
APOSOR6295-1G APOSOR6295-25G APOSOR6295-5G
4,6-Dichloro-o-toluidine 97%
4,6-Dichloro-o-toluidine
Formuła: C₇H₇Cl₂N
Temp. Wrzenia: 82…84 °C/0,1mmHg
Temp. topnienia: 42…46 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00044074
Numer CAS: 30273-00-8