Drukuj
4-Methylisoxazole-5-carboxylic acid 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR6276-1G OR6276-250MG
APOSOR6276-1GEA 2170 PLN
APOSOR6276-1G APOSOR6276-250MG
4-Methylisoxazole-5-carboxylic acid 95%
4-Methylisoxazole-5-carboxylic acid
Formuła: C₅H₅NO₃
Temp. topnienia: 159…160 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD08235209
Numer CAS: 261350-46-3