Drukuj
2,5-Dimethyl-thiophene-3-carboxylic acid 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR6267-1G OR6267-500MG
APOSOR6267-1GEA 1900 PLN
APOSOR6267-1G APOSOR6267-500MG
2,5-Dimethyl-thiophene-3-carboxylic acid 97%
2,5-Dimethylthiophene-3-carboxylic acid
Formuła: C₇H₈O₂S
Temp. topnienia: 118 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD01860238
Numer CAS: 26421-32-9