Drukuj
5-Bromo-6-oxo-1,6-dihydro-3-pyridine carboxylic acid 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR6265-1G OR6265-25G OR6265-5G
APOSOR6265-1GEA 73.1 PLN
APOSOR6265-1G APOSOR6265-25G APOSOR6265-5G
5-Bromo-6-oxo-1,6-dihydro-3-pyridine carboxylic acid 97%
5-Bromo-6-oxo-1,6-dihydro-3-pyridine carboxylic acid
Formuła: C₆H₄BrNO₃
Temp. topnienia: 334…336 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD03791237
Numer CAS: 41668-13-7