Drukuj
4'-tert-Butyl-2-chloroacetophenone 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR6263-1G OR6263-250MG OR6263-5G
APOSOR6263-1GEA 586 PLN
APOSOR6263-1G APOSOR6263-250MG APOSOR6263-5G
4'-tert-Butyl-2-chloroacetophenone 97%
4'-tert-Butyl-2-chloroacetophenone
Formuła: C₉H₉ClO
Temp. Wrzenia: 142…146 °C/1mmHg
Temp. topnienia: 36 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00171621
Numer CAS: 21886-62-4