Drukuj
2-(Pyridin-3-yl)acetic acid hydrochloride 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR6262-25G OR6262-100G
APOSOR6262-25GEA 110 PLN
APOSOR6262-25G APOSOR6262-100G
2-(Pyridin-3-yl)acetic acid hydrochloride 95%
2-(Pyridin-3-yl)acetic acid hydrochloride
Formuła: C₇H₈ClNO₂
Temp. topnienia: 161…163 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00012819
Numer CAS: 6419-36-9
Numer WE (dawny EINECS): 229-148-6