Drukuj
4-Aminopyridine-2-carboxylic acid 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR6260-1G OR6260-250MG
APOSOR6260-1GEA 392 PLN
APOSOR6260-1G APOSOR6260-250MG
4-Aminopyridine-2-carboxylic acid 97%
4-Aminopyridine-2-carboxylic acid
Formuła: C₆H₆N₂O₂
Temp. topnienia: 319 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD02685671
Numer CAS: 100047-36-7