Drukuj
2-Hydrazinoisonicotinic acid
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR6257-1G OR6257-250MG OR6257-500MG
APOSOR6257-1GEA 2290 PLN
APOSOR6257-1G APOSOR6257-250MG APOSOR6257-500MG
2-Hydrazinoisonicotinic acid
2-Hydrazinoisonicotinic acid
Formuła: C₆H₇N₃O₂
MW: 153.14 g/mol
Temp. topnienia: 232 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD07786611
Numer CAS: 887589-25-5