Drukuj
4-Methylpicolinic acid 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR6256-1G OR6256-5G
APOSOR6256-1GEA 174 PLN
APOSOR6256-1G APOSOR6256-5G
4-Methylpicolinic acid 97%
4-Methylpicolinic acid
Formuła: C₇H₇NO₂
Temp. topnienia: 137…141 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD03731175
Numer CAS: 4021-08-3