Drukuj
2,3-Dimetylochinoksalina 97+%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
OR6254-100G OR6254-25G
APOSOR6254-100GEA 853 PLN
APOSOR6254-100G APOSOR6254-25G
2,3-Dimetylochinoksalina 97+%
2,3-Dimetylochinoksalina
Formuła: C₁₀H₁₀N₂
Temp. Wrzenia: 257…259 °C
Temp. topnienia: 104…108 °C
Temp. Zapłonu: >110 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00006728
Numer CAS: 2379-55-7
Numer WE (dawny EINECS): 219-162-0
Jednostka: 2811
ADR: 6.1,III