Drukuj
2-Bromo-3-nitrobenzoic acid 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR6235-100G OR6235-25G OR6235-5G
APOSOR6235-100GEA 981 PLN
APOSOR6235-100G APOSOR6235-25G APOSOR6235-5G
2-Bromo-3-nitrobenzoic acid 98%
2-Bromo-3-nitrobenzoic acid
Formuła: C₇H₄BrNO₄
Temp. topnienia: 184…188 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00074899
Numer CAS: 573-54-6