Drukuj
2-Pyrid-4-ylbenzoic acid 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR6234-1G OR6234-2.5G
APOSOR6234-1GEA 1250 PLN
APOSOR6234-1G APOSOR6234-2.5G
2-Pyrid-4-ylbenzoic acid 95%
2-Pyrid-4-ylbenzoic acid
Formuła: C₁₂H₉NO₂
Temp. topnienia: 180 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD08056297
Numer CAS: 133362-99-9