Drukuj
Cyclopropylboronic acid 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
OR6228-25G OR6228-1G OR6228-5G OR6228-100G
APOSOR6228-25GEA 319 PLN
APOSOR6228-25G APOSOR6228-1G APOSOR6228-5G APOSOR6228-100G
Cyclopropylboronic acid 98%
Cyclopropylboronic acid
Formuła: C₃H₇BO₂
Temp. topnienia: 90…95 °C
Temperatura przechowywania: Zamra·arka
Numer MDL: MFCD04038750
Numer CAS: 411235-57-9