Drukuj
5-Dihydroxyboronylnicotinic acid
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 5-Carboxypyridine-3-boronic acid
OR6227-1G OR6227-250MG
APOSOR6227-1GEA 2810 PLN
APOSOR6227-1G APOSOR6227-250MG
5-Dihydroxyboronylnicotinic acid
5-Dihydroxyboronylnicotinic acid
Formuła: C₆H₆BNO₄
MW: 166.93 g/mol
Temp. topnienia: 226…230 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD02323212
Numer CAS: 913836-03-0