Drukuj
Kwas 3-aminofenyloboronowy hydrat 99%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR6223-1G OR6223-25G OR6223-5G
APOSOR6223-1GEA 73.1 PLN
APOSOR6223-1G APOSOR6223-25G APOSOR6223-5G
Kwas 3-aminofenyloboronowy hydrat 99%
Kwas 3-aminofenyloboronowy hydrat
Formuła: C₆H₈BNO₂·1H₂O
Temp. topnienia: 93…96 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00149554
Numer CAS: 206658-89-1
Numer WE (dawny EINECS): 250-189-0