Drukuj
Benzylboronic acid 90%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR6221-1G OR6221-250MG
APOSOR6221-1GEA 1970 PLN
APOSOR6221-1G APOSOR6221-250MG
Benzylboronic acid 90%
Benzylboronic acid
Formuła: C₇H₉BO₂
Temp. topnienia: 161 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD01114673
Numer CAS: 4463-42-7