Drukuj
(3-Methylenecyclobutyl)methylamine 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 1-(Aminomethyl)-3-methylenecyclobutane
OR6220-1G OR6220-250MG OR6220-50MG OR6220-500MG
APOSOR6220-1GEA 2170 PLN
APOSOR6220-1G APOSOR6220-250MG APOSOR6220-50MG APOSOR6220-500MG
(3-Methylenecyclobutyl)methylamine 95%
(3-Methylenecyclobutyl)methylamine
Formuła: C₆H₁₁N
Temp. Wrzenia: 132…133 °C/571mmHg
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD08235202
Numer CAS: 16333-93-0
Jednostka: 1760
ADR: 8,II