Furan-2,5-dicarboxylic acid 97%
Dostawca: Apollo Scientific
|
Uwaga
|
OR6215-100G
OR6215-25G
OR6215-5G
APOSOR6215-100GEA
1050
PLN
APOSOR6215-100G
APOSOR6215-25G
APOSOR6215-5G
Furan-2,5-dicarboxylic acid 97%
Furan-2,5-dicarboxylic acid
Formuła:
C₆H₄O₅ Temp. topnienia: >300 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00016582 Numer CAS: 3238-40-2 Numer WE (dawny EINECS): 221-800-8 |