Drukuj
4,4'-Dibromobenzophenone 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: Bis(4-bromophenyl) ketone
OR62073-1G OR62073-5G OR62073-25G OR62073-100G OR62073-500G
APOSOR62073-1GEA 73.1 PLN
APOSOR62073-1G APOSOR62073-5G APOSOR62073-25G APOSOR62073-100G APOSOR62073-500G
4,4'-Dibromobenzophenone 98%
4,4'-Dibromobenzophenone
Formuła: C₁₃H₈Br₂O
Temp. topnienia: 171…176 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00016330
Numer CAS: 3988-03-2
Numer WE (dawny EINECS): 223-632-0