Drukuj
1H-Pyrrole-3-carbaldehyde 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: Pyrrole-3-carboxaldehyde
OR6181-250MG OR6181-10G OR6181-1G
APOSOR6181-250MGEA 110 PLN
APOSOR6181-250MG APOSOR6181-10G APOSOR6181-1G
1H-Pyrrole-3-carbaldehyde 95%
1H-Pyrrole-3-carbaldehyde
Formuła: C₅H₅NO
Temp. topnienia: 65 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD03426733
Numer CAS: 7126-39-8