Drukuj
2-Chloro-5-formylpyridine 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 6-Chloronicotinaldehyde, 2-Chloropyridine-5-carboxaldehyde, 6-Chloropyridine-3-carboxaldehyde
OR6178-1G OR6178-5G OR6178-10G
APOSOR6178-1GEA 110 PLN
APOSOR6178-1G APOSOR6178-5G APOSOR6178-10G
2-Chloro-5-formylpyridine 95%
2-Chloro-5-formylpyridine
Formuła: C₆H₄ClNO
Temp. topnienia: 77…81 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD03095223
Numer CAS: 23100-12-1