Drukuj
3-Bromo-4-formylpyridine 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 3-Bromo-4-pyridinecarboxaldehyde, 3-Bromoisonicotinaldehyde, 3-Bromopyridine-4-carboxaldehyde
OR6177-1G OR6177-25G
APOSOR6177-1GEA 0 PLN
APOSOR6177-1G APOSOR6177-25G
3-Bromo-4-formylpyridine 95%
3-Bromo-4-formylpyridine
Formuła: C₆H₄BrNO
Temp. topnienia: 81…82 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD05864506
Numer CAS: 70201-43-3