Drukuj
5-Bromo-2-formylopirydyna 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 5-Bromopyridine-2-carbaldehyde, 5-Bromopicolinaldehyde, 5-Bromopyridine-2-carboxaldehyde
OR6176-25G OR6176-5G OR6176-100G
APOSOR6176-25GEA 443 PLN
APOSOR6176-25G APOSOR6176-5G APOSOR6176-100G
5-Bromo-2-formylopirydyna 97%
5-Bromo-2-formylopirydyna
Formuła: C₆H₄BrNO
Temp. topnienia: 91…96 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD04112535
Numer CAS: 31181-90-5