Drukuj
2-Chloro-4-formylpyridine 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 2-Chloropyridine-4-carboxaldehyde, 2-Chloroisonicotinaldehyde
OR6172-1G OR6172-5G
APOSOR6172-1GEA 110 PLN
APOSOR6172-1G APOSOR6172-5G
2-Chloro-4-formylpyridine 97%
2-Chloro-4-formylpyridine
Formuła: C₆H₄ClNO
Temp. topnienia: 46…50 °C
Temp. Zapłonu: >110 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD06651557
Numer CAS: 101066-61-9