Drukuj
2-Bromo-3-formylpyridine 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 2-Bromopyridine-3-carboxaldehyde, 2-Bromonicotinaldehyde, 2-Bromo-3-pyridinecarboxaldehyde
OR6170-25G OR6170-5G OR6170-100G
APOSOR6170-25GEA 714 PLN
APOSOR6170-25G APOSOR6170-5G APOSOR6170-100G
2-Bromo-3-formylpyridine 98%
2-Bromo-3-formylpyridine
Formuła: C₆H₄BrNO
Temp. Wrzenia: 100 °C/3mmHg
Temp. topnienia: 73 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD04966945
Numer CAS: 128071-75-0