Drukuj
5-Chloro-2-methylbenzoic acid 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 5-Chloro-o-toluic acid
OR6168-100G OR6168-25G OR6168-5G
APOSOR6168-100GEA 261 PLN
APOSOR6168-100G APOSOR6168-25G APOSOR6168-5G
5-Chloro-2-methylbenzoic acid 98%
5-Chloro-2-methylbenzoic acid
Formuła: C₈H₇ClO₂
MW: 170.6 g/mol
Temp. topnienia: 168…173 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00045842
Numer CAS: 7499-06-1