Drukuj
4-(Pyrimidin-2-yl)benzaldehyde 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR6161-1G OR6161-250MG
APOSOR6161-1GEA 1400 PLN
APOSOR6161-1G APOSOR6161-250MG
4-(Pyrimidin-2-yl)benzaldehyde 95%
4-(Pyrimidin-2-yl)benzaldehyde
Formuła: C₁₁H₈N₂O
Temp. topnienia: 108…109 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD08056282
Numer CAS: 77232-38-3