Drukuj
2,4-Ksylenol 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
OR61605-100G OR61605-25G OR61605-500G
APOSOR61605-100GEA 255 PLN
APOSOR61605-100G APOSOR61605-25G APOSOR61605-500G
2,4-Ksylenol 98%
2,4-Ksylenol
Formuła: C₈H₁₀O
Temp. Wrzenia: 209…213 °C
Temp. topnienia: 22…23 °C
Gęstość: 1,02 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 94 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00002233
Numer CAS: 105-67-9
Numer WE (dawny EINECS): 203-321-6
Jednostka: 2928
ADR: 6.1+8,II