Drukuj
2,6-Diaminopurine 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 9H-Purine-2,6-diamine, 7H-Purine-2,6-diamine
OR6157-1G OR6157-5G OR6157-10G OR6157-25G
APOSOR6157-1GEA 73.1 PLN
APOSOR6157-1G APOSOR6157-5G APOSOR6157-10G APOSOR6157-25G
2,6-Diaminopurine 98%
2,6-Diaminopurine
Formuła: C₅H₆N₆
Temp. topnienia: >300 °C
Temp. Zapłonu: >110 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00213668
Numer CAS: 1904-98-9
Numer WE (dawny EINECS): 217-605-2