Drukuj
2,4,6-Tribromopyridine 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR61535-1G OR61535-5G
APOSOR61535-1GEA 385 PLN
APOSOR61535-1G APOSOR61535-5G
2,4,6-Tribromopyridine 95%
2,4,6-Tribromopyridine
Formuła: C₅H₂Br₃N
Temp. topnienia: 125…130 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00234002
Numer CAS: 2408-70-0