Drukuj
4-Jodobenzaldehyd 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR61519-1G OR61519-25G OR61519-5G
APOSOR61519-1GEA 110 PLN
APOSOR61519-1G APOSOR61519-25G APOSOR61519-5G
4-Jodobenzaldehyd 98%
4-Jodobenzaldehyd
Formuła: C₇H₅IO
Temp. Wrzenia: 265 °C
Temp. topnienia: 77…82 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00039576
Numer CAS: 15164-44-0