Drukuj
Bezwodnik maleinowy
Dostawca: Apollo Scientific
OR61510-100G OR61510-25G
APOSOR61510-100GEA 1070 PLN
APOSOR61510-100G APOSOR61510-25G
Bezwodnik maleinowy
Bezwodnik maleinowy
Formuła: C₄H₂O₃
Temp. Wrzenia: 202 °C
Temp. topnienia: 52…56 °C
Temp. Zapłonu: 103 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00005518
Numer CAS: 108-31-6
Jednostka: 2215
ADR: 8,III