Drukuj
3,5-Dichloro-4-methylpyridine 97%
Dostawca: Apollo Scientific
OR61509-100G OR61509-25G
APOSOR61509-100GEA 1620 PLN
APOSOR61509-100G APOSOR61509-25G
3,5-Dichloro-4-methylpyridine 97%
3,5-Dichloro-4-methylpyridine
Formuła: C₆H₅Cl₂N
MW: 162.013 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD09839290
Numer CAS: 100868-46-0