Drukuj
Pinakol
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 2,3-Dimethylbutane-2,3-diol, Tetramethylethylene glycol, 2,3-Dimethyl-2,3-butanediol
OR61505-100G OR61505-25G OR61505-500G
APOSOR61505-100GEA 174 PLN
APOSOR61505-100G APOSOR61505-25G APOSOR61505-500G
Pinakol
Pinakol
Formuła: C₆H₁₄O₂
MW: 118.18 g/mol
Temp. Wrzenia: 174 °C
Temp. topnienia: 40…43 °C
Temp. Zapłonu: 77 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00004462
Numer CAS: 76-09-5
Numer WE (dawny EINECS): 200-933-5
Jednostka: 1325
ADR: 4.1 III
Klasyfikacja Merck : 13,07521