Drukuj
3-Tolualdehyd 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: m-Tolualdehyde, 3-Methylbenzaldehyde, m-Tolylaldehyde
OR61503-100G OR61503-500G OR61503-1KG
APOSOR61503-100GEA 232 PLN
APOSOR61503-100G APOSOR61503-500G APOSOR61503-1KG
3-Tolualdehyd 98%
3-Tolualdehyd
Formuła: C₈H₈O
MW: 120.15 g/mol
Temp. Wrzenia: 198…200 °C
Gęstość: 1.019 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 78 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003374
Numer CAS: 620-23-5
Numer WE (dawny EINECS): 204-617-8