Drukuj
N-Methyl-L-alanine 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: H-N-Me-Ala-OH, N-Me-Ala-OH
OR61451-100G OR61451-25G
APOSOR61451-100GEA 533 PLN
APOSOR61451-100G APOSOR61451-25G
N-Methyl-L-alanine 97%
N-Methyl-L-alanine
Formuła: C₄H₉NO₂
MW: 103.12 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00037241
Numer CAS: 3913-67-5