Drukuj
3-Bromo-4-jodoanizol 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 2-Bromo-1-iodo-4-methoxybenzene
OR61448-1G OR61448-5G OR61448-25G
APOSOR61448-1GEA 124 PLN
APOSOR61448-1G APOSOR61448-5G APOSOR61448-25G
3-Bromo-4-jodoanizol 97%
3-Bromo-4-jodoanizol
Formuła: C₇H₆BrIO
MW: 312.9304 g/mol
Temp. Wrzenia: 90 °C/2mmHg
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD12547848
Numer CAS: 466639-53-2