Drukuj
3,5-Dichloropicolinaldehyde 96%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 3,5-Dichloropyridine-2-carboxaldehyde
OR61442-1G OR61442-5G OR61442-250MG
APOSOR61442-1GEA 342 PLN
APOSOR61442-1G APOSOR61442-5G APOSOR61442-250MG
3,5-Dichloropicolinaldehyde 96%
3,5-Dichloropicolinaldehyde
Formuła: C6H3Cl2NO
MW: 176.0001 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD09839149
Numer CAS: 471909-65-6