Drukuj
2,7-Dibromofluoren
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 2,7-Dibromo-9H-fluorene
OR6144-100G OR6144-25G OR6144-250G OR6144-500G
APOSOR6144-100GEA 284 PLN
APOSOR6144-100G APOSOR6144-25G APOSOR6144-250G APOSOR6144-500G
2,7-Dibromofluoren
2,7-Dibromofluoren
Formuła: C₁₃H₈Br₂
Temp. topnienia: 164…167 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00019048
Numer CAS: 16433-88-8