Drukuj
1,8-Dihydroksy-9,10-antrachinon 98+%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR61434-100MG OR61434-10G OR61434-25G
APOSOR61434-100MGEA 110 PLN
APOSOR61434-100MG APOSOR61434-10G APOSOR61434-25G
1,8-Dihydroksy-9,10-antrachinon 98+%
1,8-Dihydroksy-9,10-antrachinon
Formuła: C₁₄H₈O₄
Temp. topnienia: 190…195 °C
Temp. Zapłonu: >200 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00001211
Numer CAS: 117-10-2
Numer WE (dawny EINECS): 204-173-5